Få mere at vide
3M™ Hvide beskyttelsesdragter til engangsbrug, 4515-serien
Artikelnummer. 12902275 Shop alle 3M produkter
Skift visning
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
4X-stor
Højde (engelsk):
64 til 67 tommer.
66 til 69 tommer.
69 til 71 tommer.
70 til 74 tommer.
73 til 76 tommer.
76 til 78 tommer.
78 til 81 tommer.
Højde (metrisk):
164 til 170 cm
167 til 176 cm
174 til 181 cm
179 til 187 cm
194 til 200 cm
200 til 206 cm
‎186 til 194 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Højde (engelsk) Højde (metrisk) Pakningsstørrelse
12902275 Medium 66 til 69 tommer. 167 til 176 cm Pakke med 20
12912275 Større 69 til 71 tommer. 174 til 181 cm Pakke med 20
12932275 2X-stor 73 til 76 tommer. ‎186 til 194 cm Pakke med 20
12992265 Lille 64 til 67 tommer. 164 til 170 cm Pakke med 20
12942275 3X-Large 76 til 78 tommer. 194 til 200 cm Pakke med 20
12952275 4X-stor 78 til 81 tommer. 200 til 206 cm Pakke med 20
12922275 X-Large 70 til 74 tommer. 179 til 187 cm Pakke med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 12902275 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7000089612
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1225.00 DKK
    745.63 DKK / Pakke med 20
    Spare 479.37 DKK
    39% Slukket
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Giver PPE-direktiv Kategori III, Type 5/6 beskyttelse. Protective Coverall 4515-serien beskytter mod farligt støv såsom asbestfibre.
  • Åndbart materiale reducerer varmeopbygning og ubehag
  • Fremragende barriere mod tørre partikler og begrænset væskesprøjt (CE Type 5/6)
  • Robust, meget åndbar 50gsm SMS materiale
  • Opfylder krav til indadgående lækage i EN 1073-2 til beskyttelse mod nukleare partikler
  • To-vejs lynlås med fuldt lukkelig stormklap
  • To-panel hætte design
  • Elastiske håndled, talje og ankler for øget komfort og bevægelsesfrihed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Beskyttende overalls
Størrelse Medium
Køn Unisex
Materiale SMS Polypropylen
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Talje stil Elastik
Ankel stil Elastik
Manchet stil Elastik
Hætte type 2-panel
Lukketype Lynlås foran med stormklap
Sømtype Serged
Sterilitet Ikke steril
Beskyttelsesklasse PPE-direktiv Kategori III, Type 5/6
Model- 4515W
Størrelse (engelsk) Bryst 36 til 39 tommer.
Størrelse (metrisk) bryst 92 til 100 cm
Højde (engelsk) 66 til 69 tommer.
Højde (metrisk) 167 til 176 cm