Få mere at vide
Buerkle™ Polypropylen ProfiSampler
Artikelnummer. 10603303 Shop alle Bürkle produkter
Længde (metrisk):
43,18 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10603303
Brand: Buerkle™ 53051000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Buerkle™ Polypropylen ProfiSampler designet til at reducere krydskontaminering ved prøvetagning af svage syrer, baser, rengøringsmidler og kemiske bade.
  • Tre fod garanterer, at ProfiSampler står sikkert
  • Fyldniveaukontrol, automatisk returløb og overfyldningsbeskyttelse gennem indbygget udluftningsventil
  • Fås med sugeslange i PE, PA og PTFE, hvor der kræves den højeste renhedsgrad
  • Kan leveres med lige sugerør for enklere prøveudtagning, inkl. transportkasse til ryddelig transport og bortskaffelse af sugerørene
  • Sugevolumen 200mL, sugetryk 0,5 bar
  • Sugehøjde fra væskeoverflade 5m WS
  • Prøveflasker fås i forskellige materialer og størrelser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype MiniSampler
Materiale Polypropylen
Autoklaverbar Autoklaverbar
Oversigt Vakuumdrevet prøveopsamler
Inkluderer Vakuumpumpe, udluftningsventil og flaskegevind GL40, 1 PP flaske 250 mL, 10 m PE sugeslange, 1 slangeskærer, 1 slangevægt
Rørmateriale Polyethylen
Farve Grå
Til brug med (applikation) Svage syrer, alkalier, rengøringsmidler, kemiske bade
Højde (metrisk) 32.38 cm
Længde (metrisk) 43,18 cm
Bredde (metrisk) 9.52 cm