Beskrivelse
- Højtemperatur-polypropylenposer til dekontaminering og inaktivering af særligt modstandsdygtigt biologisk affald
- Trykt med biohazard-advarsel
- Specifikationer:
- Certificeringer: ASTM D-1709-91 for slagmodstand på 165 g, ASTM D-1922-89 for rivemodstand på 480 g
- Farve: Klar
- Materiale: Polypropylen
- Mængde: 100 Pk.
- Tykkelse: 40 μm
- Type: Trykt med biohazard-advarsel
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Lukketype | Ingen |
| Farve | Klar |
| Engangs | Engangsbrug |
| Materiale | Polypropylen |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| nr. pr. pakke | 100 Pk. |
| Dimensioner (L x B) | 630 x 410 mm |
| Længde (engelsk) | 24,80 tommer |
| Bredde (engelsk) | 16,14 tommer |
| Vis mere |