Få mere at vide
Cole-Parmer™ EPA forrenset TOC-hætteglas
Artikelnummer. 12137770 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
40 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 80
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
12137770 40 mL Pakke med 80
1 options
Artikelnummer. 12137770 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 0375620
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4125.00 DKK
    3750.47 DKK / Pakke med 80
    Spare 374.53 DKK
    9% Slukket
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Brug disse hætteglas til renrumsapplikationer. Cole-Parmer™ EPA Pre-Cleaned TOC-hætteglas er fremstillet af klar borosilikat-klasse og inkluderer påsat hvid polypropylen-hulhætte og PTFE/siliconesepta.
  • Certificeret og sporbar som forbundet med“ God fremstillingspraksis” (GMP )
  • Inkluderer analysecertifikat
  • Pakket i en antistatisk c-slottet plastkasse
  • Renset og certificeret for Total Organic Carbon (TOC) til< 10 ppb.
Tekniske data
Materiale Borosilikatglas
Volumen (metrisk) 40 mL
nr. pr. sag 80 stk