Få mere at vide
BRAND™ Polypropylen pulvertragte
Artikelnummer. 17490124 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) Øverst:
65 mm
80 mm
120 mm
150 mm
180 mm
Højde (metrisk):
26 mm (stilk)
28 mm (stilk)
42 mm stamme
48 mm (stamme)
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 20
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Øverst Højde (metrisk) Pakningsstørrelse
17490124 65 mm 26 mm (stilk) -
11633139 80 mm 26 mm (stilk) Pakke med 20
17400134 80 mm 26 mm (stilk) -
11653139 120 mm 28 mm (stilk) Hver
17420134 120 mm 28 mm (stilk) -
17430134 150 mm 42 mm stamme -
10748431 150 mm 42 mm stamme Hver
10777591 180 mm 48 mm (stamme) Hver
11623139 65 mm 26 mm (stilk) Pakke med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 17490124 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 148020
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Konstrueret af slidstærkt letvægts polypropylen. Brand™ Polypropylen pulvertragte er en fremragende mulighed for overførsel af prøver uden flowhastighedsbegrænsninger.
  • Med kort, bred stilk
  • Giver fremragende modstand mod termisk stød
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) Øverst 65 mm
Diameter (metrisk) stilk 18 mm
Materiale Polypropylen
Højde (metrisk) 26 mm (stilk)
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Gennemskinnelig
Længde (metrisk) stilk 26 mm
Mængde 20/Pk.
Produkttype Pulvertragt