Beskrivelse
- Med kort, bred stilk
- Giver fremragende modstand mod termisk stød
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Øverst | 150 mm |
| Diameter (metrisk) stilk | 31 mm |
| Materiale | Polypropylen |
| Højde (metrisk) | 42 mm stamme |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Gennemskinnelig |
| Produkttype | Pulvertragt |