Få mere at vide
BRAND™ Polypropylen pulvertragte
Artikelnummer. 17420134 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) Øverst:
65 mm
80 mm
120 mm
150 mm
180 mm
Højde (metrisk):
26 mm (stilk)
28 mm (stilk)
42 mm stamme
48 mm (stamme)
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 20
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Øverst Højde (metrisk) Pakningsstørrelse
17420134 120 mm 28 mm (stilk) -
11633139 80 mm 26 mm (stilk) Pakke med 20
17400134 80 mm 26 mm (stilk) -
11653139 120 mm 28 mm (stilk) Hver
17430134 150 mm 42 mm stamme -
10748431 150 mm 42 mm stamme Hver
10777591 180 mm 48 mm (stamme) Hver
17490124 65 mm 26 mm (stilk) -
11623139 65 mm 26 mm (stilk) Pakke med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 17420134 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 148035
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    471.00 DKK
    333.60 DKK / Pakke med 10
    Spare 137.40 DKK
    29% Slukket
På lager
Konstrueret af slidstærkt letvægts polypropylen. Brand™ Polypropylen pulvertragte er en fremragende mulighed for overførsel af prøver uden flowhastighedsbegrænsninger.
  • Med kort, bred stilk
  • Giver fremragende modstand mod termisk stød
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) Øverst 120 mm
Diameter (metrisk) stilk 30 mm
Materiale Polypropylen
Højde (metrisk) 28 mm (stilk)
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Gennemskinnelig
Længde (metrisk) stilk 28 mm
Mængde 1/Pk.
Produkttype Pulvertragt