Få mere at vide
BRAND™ Polypropylen pulvertragte
Artikelnummer. 11653139 Shop alle Brand produkter
Diameter (metrisk) Øverst:
65 mm
80 mm
120 mm
150 mm
Højde (metrisk):
26 mm (stilk)
28 mm (stilk)
42 mm stamme
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 20
Artikelnummer. 11653139
Brand: BRAND™ 148035
Konstrueret af slidstærkt letvægts polypropylen. Brand™ Polypropylen pulvertragte er en fremragende mulighed for overførsel af prøver uden flowhastighedsbegrænsninger.
  • Med kort, bred stilk
  • Giver fremragende modstand mod termisk stød
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) Øverst 120 mm
Diameter (metrisk) stilk 30 mm
Materiale Polypropylen
Højde (metrisk) 28 mm (stilk)
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Gennemskinnelig
Længde (metrisk) stilk 28 mm
Mængde 1/Pk.
Produkttype Pulvertragt