Få mere at vide
BRAND™ Polypropylen pulvertragte
Artikelnummer. 11623139 Shop alle Brand produkter
Diameter (metrisk) Øverst:
65 mm
80 mm
120 mm
150 mm
Højde (metrisk):
26 mm (stilk)
28 mm (stilk)
42 mm stamme
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 20
Artikelnummer. 11623139
Brand: BRAND™ 148020
Konstrueret af slidstærkt letvægts polypropylen. Brand™ Polypropylen pulvertragte er en fremragende mulighed for overførsel af prøver uden flowhastighedsbegrænsninger.
  • Med kort, bred stilk
  • Giver fremragende modstand mod termisk stød
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) Øverst 65 mm
Diameter (metrisk) stilk 18 mm
Materiale Polypropylen
Højde (metrisk) 26 mm (stilk)
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Gennemskinnelig
Længde (metrisk) stilk 26 mm
Mængde 20/Pk.
Produkttype Pulvertragt