Få mere at vide
Karl Hecht™ Polypropylen pulvertragte
Artikelnummer. p-7147878
Diameter (metrisk) Øverst:
65 mm
80 mm
Højde (metrisk):
68 mm
76 mm
Artikelnummer. 10208251
Brand: Karl Hecht™ 44002030
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Med en kort bred stilk for nem håndtering af pulveriserede materialer.
  • Gennemsigtig for synlighed af indhold
  • Kort, bred stilk for nem håndtering med pulveriserede materialer
  • Fås i forskellige topdiametre
Tekniske data
Diameter (metrisk) Øverst 65 mm
Diameter (metrisk) stilk 15 mm
Materiale Polypropylen
Højde (metrisk) 68 mm
Farve Klarhed
Til brug med (applikation) Tragtning af pulveriserede materialer
Længde (metrisk) stilk 25 mm
Produkttype Påfyldningstragt (pulvere)