Få mere at vide
Karl Hecht™ Polypropylen pulvertragte
Beskrivelse
- Gennemsigtig for synlighed af indhold
- Kort, bred stilk for nem håndtering med pulveriserede materialer
- Fås i forskellige topdiametre
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Øverst | 80 mm |
| Diameter (metrisk) stilk | 21 mm |
| Materiale | Polypropylen |
| Højde (metrisk) | 76 mm |
| Farve | Klarhed |
| Til brug med (applikation) | Tragtning af pulveriserede materialer |
| Længde (metrisk) stilk | 25 mm |
| Produkttype | Påfyldningstragt (pulvere) |