Få mere at vide
Brand™ Polypropylen pulvertragte, 23 mm stamme
Artikelnummer. 17410134 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) stilk:
25 mm
Artikelnummer. Diameter (metrisk) stilk
17410134 25 mm
1 options
Artikelnummer. 17410134 Leverandør Brand™ Leverandørnr. 148030
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    375.00 DKK
    291.32 DKK / Pakke med 10
    Spare 83.68 DKK
    22% Slukket
På lager
Konstrueret af slidstærkt letvægts polypropylen. Brand™ Polypropylen pulvertragte er en fremragende mulighed for overførsel af prøver uden flowhastighedsbegrænsninger.
  • Med kort, bred stilk
  • Giver fremragende modstand mod termisk stød
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) Øverst 100mm
Diameter (metrisk) stilk 25 mm
Materiale Polypropylen
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Gennemskinnelig
Længde (metrisk) stilk 23mm
Produkttype Pulvertragt