Få mere at vide
Bel-Art™ SP Scienceware™ Polypropylen pulvertragt
Beskrivelse
- Fremstillet af polypropylen plast med 60° vinkel
- Damp kan autoklaveres ved °121 C (250 °F)
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Øverst | 10.0 cm |
| Kapacitet (metrisk) | 248 ml |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Diameter (engelsk) Top | 3,94 tommer |
| Højde (engelsk) | 3,25 tommer. |
| Produkttype | Påfyldningstragt (pulvere) |