Få mere at vide
Fisherbrand™ Polypropylen Pop-Up Rør stativer
Artikelnummer. 11710634 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Grøn
Lilla
Pink (Pink)
Holder:
Rør (15 ml), Rør (17 mm)
Rør (15 ml), Rør (50 ml), Rør (17 mm), Rør (30 mm)
Rør (50 ml)
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Holder Pakningsstørrelse
11710634 Blå Rør (15 ml), Rør (50 ml), Rør (17 mm), Rør (30 mm) Pakke med 2
12603476 Grøn Rør (50 ml) Pakke med 2
12693466 Lilla Rør (15 ml), Rør (17 mm) Pakke med 2
12269309 Pink (Pink) Rør (15 ml), Rør (50 ml), Rør (17 mm), Rør (30 mm) Pakke med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Anbefales ikke til autoklavering.
Artikelnummer. 11710634
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    230.00 DKK
    204.06 DKK / Pakke med 2
    Spare 25.94 DKK
    11% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Anbefales ikke til autoklavering.
Åbner og låser nemt på plads for hurtig brug. Polypropylen Pop-Up Rørstativer giver pladsbesparende og kompakt opbevaring til 15 og/eller 50 ml rør.
  • Fremstillet af polypropylen
  • Let at åbne– let at lukke
  • Designet til at hjælpe med at organisere 15 og 50 ml rør
  • Påtrykt gitter hjælper hurtig genfinding
  • Stable stativer i åben eller lukket position
  • Sparer plads, når stativer ikke er i brug
  • Anbefales ikke til rengøring i autoklave
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Blå
Holder Rør (15 ml), Rør (50 ml), Rør (17 mm), Rør (30 mm)
Materiale Polypropylen
Stillinger 12 og 21
Form Rektangulær
Stabelbar Ja
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (udstyr) 15 og 50 ml rør
Mængde 2 Pk.
Dimensioner (L x B x H) 255 x 137 x 72 mm
Længde (metrisk) 255 mm
Længde (engelsk) 10 tommer
Højde (engelsk) 2,8 tommer
Diameter (metrisk) åbning 17 mm og 30 mm
Vægt (metrisk) 1 kg
Inkluderer Påtrykt gitter
Produkttype Sammenklappeligt rørstativ
Hylder Ingen
Højde (metrisk) 72 mm
Array 2 x 6, 3 x 7
Bredde (metrisk) 137 mm