Beskrivelse
- Engangsbakker er et økonomisk alternativ til slidebakker af metal.
- Reducer mulig krydskontaminering og hold arbejdsområder pæne.
- Mørkt låg beskytter objektglas til lysfølsomme applikationer.
- Kompakt størrelse og forsænkede håndtag for nem transport fra arbejdsområde til håndvask.
- To praktiske hældetude til hurtig bortskaffelse af uønsket flydende affald.
- Mål: 305 x 127 x 39,5 mm
- Brøndkapacitet: 38 ml
- Farve: Sort
- Materialer: Polypropylen og polyethylen blanding
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Slidefarvningsbakke |
| Slidekapacitet | 8 |
| Materiale | Polypropylen, Polyethylen |
| Mediekapacitet | 38 mL |
| Farve | Sort |
| Inkluderer | 4 bakker og 1 mørkt låg |
| Mængde | 4 bakker, 1 låg |
| Dimensioner (L x B x H) | 305 x 127 x 39.5 mm |