Få mere at vide
Gilson™ CARROUSEL™ Pipette stativ
Artikelnummer. 10317712 Shop alle Gilson produkter
Til brug med (udstyr):
Gilson Pipette
Pakningsstørrelse:
Pakke med 8
Artikelnummer. 10317712
Brand: Gilson™ F161411
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Specielt designet til enkelt- og flerkanalsmodeller CARROUSEL™ Pipettestander er robust og stabil på grund af sin tunge base.
  • Polypropylen/polycarbonat konstruktion
  • Holder op til 7 Gilson enkelt- eller flerkanalspipetter
  • Leveres som pakke med 8 stativer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Polycarbonat/polypropylen
Produktlinje KARRUSEL
Type Pipette stativ
Til brug med (udstyr) Gilson Pipette
Mængde 8 Pk.