Få mere at vide
Eppendorf™ twin.tec™ PCR plader
Beskrivelse
Brug disse plader til automatisering og højkapacitetsprocesser samt kvantitativ realtids-PCR. Eppendorf™ twin.tec™ PCR-plader kombinerer ekstremt tyndvæggede polypropylenbrønde for optimal varmeoverførsel og ekstremt robuste polycarbonatrammer for stivhed og vridningsmodstand.
- Hævede brøndfælge for effektiv tætning, reducerer også risikoen for krydskontaminering
- Enestående solid og momentbestandig polycarbonatramme
- Forbedret brønd-til-brønd-tolerance
- Udskåret hjørne og alfanumerisk gitter-reference
- Certificeret fri for enhver påviselig human DNA, DNase, RNase og PCR-hæmmere
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Emballage | 25 Pk. |
| Indbindingstype | Minimal |
| Produktlinje | Eppendorf |
| Farve | Klar |
| Engangs | Engangsbrug |
| Produkttype | PCR mikroplade |
| Til brug med (udstyr) | Realtids PCR |
| Nederdel stil | Semi |
| Materiale | Polycarbonat |
| Vis mere |