Få mere at vide
Eppendorf™ twin.tec™ PCR plader
Artikelnummer. 10120092 Shop alle Eppendorf produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Klar
Rød
Nederdel stil:
Med krave
Semi
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Nederdel stil Pakningsstørrelse
10120092 Klar Med krave Pakke med 25
10767294 Blå Semi Pakke med 25
10355672 Blå Med krave Pakke med 25
10690744 Klar Semi Pakke med 25
10100803 Rød Med krave Pakke med 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10120092 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. 0030128648
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Brug disse plader til automatisering og højkapacitetsprocesser samt kvantitativ realtids-PCR. Eppendorf™ twin.tec™ PCR-plader kombinerer ekstremt tyndvæggede polypropylenbrønde for optimal varmeoverførsel og ekstremt robuste polycarbonatrammer for stivhed og vridningsmodstand.
  • Hævede brøndfælge for effektiv tætning, reducerer også risikoen for krydskontaminering
  • Enestående solid og momentbestandig polycarbonatramme
  • Forbedret brønd-til-brønd-tolerance
  • Udskåret hjørne og alfanumerisk gitter-reference
  • Certificeret fri for enhver påviselig human DNA, DNase, RNase og PCR-hæmmere
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Format Standard
Array 8 x 12
Autoklaverbar Autoklaverbar
Emballage 25 Pk.
Produktlinje Eppendorf
Farve Klar
Engangs Engangsbrug
Produkttype PCR mikroplade
Til brug med (udstyr) Realtids PCR
Nederdel stil Med krave
Materiale Polycarbonat
Antal Wells 96
Sterilitet Steril
Samlet volumen (metrisk) Well 150μ L
Well Shape Konisk bund (V-brønd)
Dnase Free Ja
Til brug med (applikation) Ideel til kvantitativ realtids-PCR og passer til de fleste termiske cyklere
Mængde 25/Pk.
RNase fri Ja