Få mere at vide
Cytiva Netring af polypropylen polyamid
Shop alle Cytiva produkter
Diameter (metrisk):
26 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Beskrivelse
- For kolonne XK 26, AK 26/C 26, AC 26
- Polypropylen (PP) (forstærket glasfiber) Polyamid (PA)
- Driftstemperatur 4 °C-60 °C
- Porøsitet 10μ m
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) | 26 mm |
| Partikelstørrelse | 34 μm |
| Materiale | Polypropylen, polyamid |