Få mere at vide
Multiroir Controlec™ Transportbakker af polypropylen plast
Artikelnummer. p-8012477
Vægt (metrisk):
1.6 kg
2.5 kg
3.8 kg
7 kg
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11750594
Brand: Multiroir Controlec™ AMBD4322
Tekniske data
Produkttype Transport Tray
Farve Blue
Materiale Polypropylene
Dybde (metrisk) 299 mm
Dybde (metrisk) interiør 235 mm
Højde (metrisk) 240 mm
Højde (metrisk) interiør 198 mm
Længde (metrisk) 409 mm
Længde (metrisk) interiør 313 mm
Model- AMBD4322
Vægt (metrisk) 1.6 kg