Få mere at vide
Multiroir Controlec™ Transportbakker af polypropylen plast
Artikelnummer. 11780594
Skift visning
Vægt (metrisk):
1,6 kg
2,5 kg
3,8 kg
7 kg
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Vægt (metrisk) Pakningsstørrelse
11780594 7 kg Hver
11750594 1,6 kg Hver
11760594 2,5 kg Hver
11770594 3,8 kg Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11780594 Leverandør Multiroir Controlec™ Leverandørnr. AMBD8632
Forventet forsendelse: 23-12-2026
Tekniske data
Produkttype Transportbakke
Farve Blå
Materiale Polypropylen
Dybde (metrisk) 399 mm
Dybde (metrisk) interiør 507 mm
Højde (metrisk) 448 mm
Højde (metrisk) interiør 278 mm
Længde (metrisk) 809 mm
Længde (metrisk) interiør 686 mm
Model- AMBD8632
Vægt (metrisk) 7 kg