Få mere at vide
Multiroir Controlec™ Transportbakker af polypropylen plast
Artikelnummer. 11770594
Skift visning
Vægt (metrisk):
1,6 kg
2,5 kg
3,8 kg
7 kg
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Vægt (metrisk) unitSize
11770594 3,8 kg Hver
11750594 1,6 kg Hver
11780594 7 kg Hver
11760594 2,5 kg Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11770594 Leverandør Multiroir Controlec™ Leverandørnr. AMBD6442
Tekniske data
Produkttype Transport Tray
Farve Blue
Materiale Polypropylene
Dybde (metrisk) 399 mm
Dybde (metrisk) interiør 330 mm
Højde (metrisk) 448 mm
Højde (metrisk) interiør 397 mm
Længde (metrisk) 609 mm
Længde (metrisk) interiør 500 mm
Model- AMBD6442
Vægt (metrisk) 3,8 kg