Få mere at vide
Kartell™ Polypropylen Plain Reagensglas
Artikelnummer. 11944279
Skift visning
Diameter (metrisk):
16 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Pakningsstørrelse
11944279 16 mm Pakke med 1000
1 options
Artikelnummer. 11944279 Leverandør Kartell™ Leverandørnr. 8830303
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1000.00 DKK
    949.71 DKK / Pakke med 1000
    Spare 50.29 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Leveres med polyethylen hurtigluknings lækagesikre skruelåg. Kartell™ Polypropylen reagensrør er egnede til centrifugering.
  • Fremstillet af polypropylen for optimal kemisk og termisk stabilitet
  • Lækagetæt og egnet til centrifugering
  • Lågets design undgår enhver forurening på grund af væskedråber på indersiden
  • Maksimal kraft: 4000 x g
  • Tilgængelig i: blå (04) - rød (10) - gul (06) - hvid (03)
  • CE-IVD godkendt
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE og IVD
Lukningsfarve Hvid
Lukningsmateriale Polyethylen
Oversigt Reagensglas
Kapacitet (metrisk) 15 mL
Materiale Polypropylen
Engangs Engangsbrug
Til brug med Egnet til centrifugering
Mængde 1000 pakke
Sterilitet Ikke steril
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (metrisk) 16 mm
Lukketype Skruelåg