Få mere at vide
BRAND™ Pipettestander af polypropylen
Artikelnummer. 10383431 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Stillinger:
94
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Stillinger Pakningsstørrelse
10383431 94 Hver
1 options
Artikelnummer. 10383431 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 30900
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    572.00 DKK
    565.68 DKK / Pakke med 1
    Spare 6.32 DKK
    1% Slukket
På lager
Roterende model med yderligere nulstilling af roterende spids for at beskytte pipettespidserne. Velegnet til alle graduerede pipetter og et-markspipetter. Let buet stativbundfælg hjælper med at holde på dryppende væsker.
  • Polypropylen konstruktion
  • Passer til 94 pipetter i forskellige størrelser
  • Roterende model
  • Yderligere nulstilling af roterende spids beskytter pipettespidserne
  • Velegnet til alle graduerede pipetter og et-markspipetter
  • Let buet stativbundfælg hjælper med at holde på dryppende væsker
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Polypropylen
Stillinger 94
Mængde 1 hver
Højde (metrisk) 450 mm
Bredde (metrisk) 230 mm