Få mere at vide
Hirschmann™ Polypropylen pipettestativ
Artikelnummer. 10309951
Skift visning
Holder:
94
Artikelnummer. Holder
10309951 94
1 options
Artikelnummer. 10309951 Leverandør Hirschmann™ Leverandørnr. 8902101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    635.25 DKK
    588.67 DKK / Pakke med 1
    Spare 46.58 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Økonomisk opbevaringsstativ til alle fabrikater og størrelser af pipetter.
  • Roterbar med stabil base og drejelig skive
  • Med 94 huller i forskellige diametre til volumetriske pipetter af alle størrelser, graduerede pipetter op til 25mL
Tekniske data
Holder 94
Materiale Polypropylen
nr. pr. pakke 1 hver
Mængde 1 hver
Diameter (metrisk) Udvendig 230 mm
Inkluderer Forstærket bund og en ekstra roterbar skive
Produkttype Pipetstativ
Højde (metrisk) 470 mm