Få mere at vide
VITLAB™ Pipettestander af polypropylen
Artikelnummer. 15242709
Skift visning
Stillinger:
94 Enhver størrelse
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Artikelnummer. Stillinger Pakningsstørrelse
15242709 94 Enhver størrelse Pakke med 2
1 options
Artikelnummer. 15242709 Leverandør VITLAB™ Leverandørnr. 79194
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    980.00 DKK
    752.46 DKK / Pakke med 2
    Spare 227.54 DKK
    23% Slukket
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Fremstillet af polypropylen. VITLAB™ Polypropylen pipettestativ har en roterbar, ribbet bundplade, hvori pipettespidserne forsigtigt kan placeres.
  • Polypropylen
  • 94 borehuller med forskellige diametre
  • Nem montering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Polypropylen
Stillinger 94 Enhver størrelse
Mængde 1 hver
Diameter (metrisk) hulrum 230 mm
Produkttype Pipette stativ
Højde (metrisk) 470 mm