Få mere at vide
Kartell™ Pipettestativer af polypropylen
Artikelnummer. 11398370
Skift visning
Stillinger:
94
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Stillinger Pakningsstørrelse
11398370 94 Hver
1 options
Artikelnummer. 11398370 Leverandør Kartell™ Leverandørnr. 0026100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    367.00 DKK
    361.08 DKK / Pakke med 1
    Spare 5.92 DKK
    1% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Roterende base kan rumme op til 94 pipetter. Kartell™ Pipettestativer af polypropylen opbevarer sikkert og bekvemt pipetter i forskellige størrelser.
  • Skrivebordsholder holder pipetter organiseret og inden for rækkevidde
  • Drejeligt to-trins stativ holder pipetter med en diameter på op til 14 mm
  • Polypropylen konstruktion for holdbarhed
Tekniske data
Holder Pipetter (94)
Materiale Polypropylen
Stillinger 94
Til brug med (udstyr) Desktop pipetteholder
nr. pr. pakke Pakke m. 1 stk.
Mængde Pakke m. 1 stk.
Diameter (metrisk) Udvendig 230 mm
Produkttype Pipetstativ
Højde (metrisk) 470 mm