Få mere at vide
Fisherbrand™ Polypropylen pipettespids G
Artikelnummer. 12399365 Shop alle Fisherbrand produkter
Volumen (metrisk):
0,1 til 10μ L
0,5 til 10 μL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 192
Artikelnummer. 12399365
Gør pipettering meget enklere og sikker til selv de mest følsomme applikationer. Fisherbrand™ Polypropylen pipettespidser G passer perfekt til manuelle eller elektroniske, enkelt- eller flerkanalspipetter.
  • Fremstillet af højkvalitets polypropylen
  • Tæt pasform på grund af den præcist passende kegle
  • Optimal håndtering på grund af den stabile form
  • Autoklaverbar
  • Garanteret støvfri på grund af speciel ioniseringsbehandling
  • Fås præ-steriliseret eller ikke-steril
  • Fremragende gennemsigtighed på grund af overflader af høj kvalitet
  • Minimal restbefugtning på grund af kontrolleret kvalitet af råvarer
  • Fremragende volumenøjagtighed på grund af præcis spidsåbning
  • Øvelsesorienterede spidsvolumener
  • Aeroject™ spidser med specielle filtre lavet af hydrofobisk PE-HD som
  • Aerosolbarriere og til beskyttelse mod forurening
  • Velegnet til alle almindeligt anvendte pipettetyper
Tekniske data
Volumen (metrisk) 0,5 til 10 μL
Farve Krystal
Autoklaverbar Autoklaverbar
Format Stativ
Til brug med (udstyr) MultiTray