Få mere at vide
Kartell™ Plastilab™ Pipettekrukke af polypropylen
Artikelnummer. 10642132
Skift visning
:
Pipetkrukke
Artikelnummer.
10642132 Pipetkrukke
1 options
Artikelnummer. 10642132 Leverandør Kartell™ Leverandørnr. 0059200
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Alsidig robust krukke til opbevaring af pipetter.
  • Polypropylen giver dæmpende effekt til pipetter
  • Tætsiddende dæksel beskytter under transport
  • Svejset flangebund for stabilitet
  • Kan skæres til, så de passer til kortere pipetter
  • Kan skråtstilles på siden for dræning
  • Krukke kan autoklaveres ved 120 °C
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Materiale Polypropylen
Type Pipettekrukke
Til brug med (udstyr) Opbevaring af pipetter