Få mere at vide
Ratiolab™ Pipet af polypropylen Finntip™
Volumen (metrisk):
1000 til 5000μ L
2000 til 10.000μ L
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Description
- Ideel til alle kommercielle pipetter
- Lavet af høj kvalitet polypropylen
- Tæt pasform på grund af den præcist passende kegle
- Optimal håndtering på grund af stabil form
- Autoklaverbar
- Garanteret støvfri på grund af speciel ioniseringsbehandling
- Fremragende gennemsigtighed og overflader af høj kvalitet
- Minimal restbefugtning
- Fremragende volumenøjagtighed på grund af præcis spidsåbning
- Øvelsesorienterede spidsvolumener
Specifications
Specifications
| Volumen (metrisk) | 1000 til 5000μ L |
| Farve | Gennemskinnelig |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Længde (metrisk) | 14.76cm |
| Certificeringer/compliance | CE, IVD |
| Til brug med (applikation) | Ideel til alle kommercielt tilgængelige pipetter |
| Steriliseringsmetode | Autoklaverbar |
| Til brug med (udstyr) | Universal Fit |
| Produktlinje | Finntip |
| Materiale | Polypropylen |