Få mere at vide
Fisherbrand™ Pipet af polypropylen Finntip™
Artikelnummer. p-8012523 Shop alle Fisherbrand produkter
Volumen (metrisk):
1000 til 5000μ L
2000 til 10.000μ L
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 250
Artikelnummer. 11527462
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Gør pipettering enkel og mere sikker til selv de mest følsomme applikationer. Fisherbrand™ Polypropylen Pipet ™Finntip s passer perfekt til manuelle eller elektroniske, enkelt- eller flerkanalspipetter.
  • Fremstillet af højkvalitets polypropylen
  • Tæt pasform på grund af den præcist passende kegle
  • Optimal håndtering på grund af den stabile form
  • Autoklaverbar
  • Garanteret støvfri på grund af speciel ioniseringsbehandling
  • Fremragende gennemsigtighed på grund af overflader af høj kvalitet
  • Minimal restbefugtning på grund af kontrolleret kvalitet af råvarer
  • Fremragende volumenøjagtighed på grund af præcis spidsåbning
  • Øvelsesorienterede spidsvolumener
  • Aeroject™ spidser med specielle filtre lavet af hydrofobisk PE-HD som
  • Aerosolbarriere og til beskyttelse mod forurening
  • Velegnet til alle almindeligt anvendte pipettetyper
Tekniske data
Volumen (metrisk) 1000 til 5000μ L
Sterilitet Ikke steril
Farve Neutral
Autoklaverbar Autoklaverbar
Produktlinje Finntip