Beskrivelse
- Fremstillet af højkvalitets polypropylen
- Tæt pasform på grund af den præcist passende kegle
- Optimal håndtering på grund af den stabile form
- Autoklaverbar
- Garanteret støvfri på grund af speciel ioniseringsbehandling
- Fremragende gennemsigtighed på grund af overflader af høj kvalitet
- Minimal restbefugtning på grund af kontrolleret kvalitet af råvarer
- Fremragende volumenøjagtighed på grund af præcis spidsåbning
- Øvelsesorienterede spidsvolumener
- Aeroject™ spidser med specielle filtre lavet af hydrofobisk PE-HD som
- Aerosolbarriere og til beskyttelse mod forurening
- Velegnet til alle almindeligt anvendte pipettetyper
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen (metrisk) | 1000 til 5000μ L |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Farve | Neutral |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Produktlinje | Finntip |
| Materiale | Polypropylen |