Få mere at vide
BRAND™ Fotografiske bakker i polypropylen
Artikelnummer. p-8010318 Shop alle Brand produkter
Højde (metrisk):
45 mm
70 mm
75 mm
120 mm
140 mm
160 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10643782
Brand: BRAND™ 156640
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Hvide stabelbare polypropylen (PP) fotografiske bakker med ribbet bund, der forbedrer stabiliteten.
  • Hvide stabelbare polypropylen (PP) fotografiske bakker
  • Ribbet bund forbedrer stabiliteten, forstærket kant, let skrånende vægge
  • Autoklaverbar (121° C)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Hvid
Højde (metrisk) 45 mm
Type Fotografisk bakke
Inkluderer Ribbet bund, forstærket kant
Form Rektangulær, stabelbar
Autoklaverbar Autoklaverbar (121 °C)