Få mere at vide
BRAND™ Fotografiske bakker i polypropylen
Shop alle Brand produkter
Højde (metrisk):
45 mm
70 mm
75 mm
120 mm
140 mm
160 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Hvide stabelbare polypropylen (PP) fotografiske bakker
- Ribbet bund forbedrer stabiliteten, forstærket kant, let skrånende vægge
- Autoklaverbar (121° C)
Tekniske data
Tekniske data
| Højde (metrisk) | 160 mm |