Få mere at vide
BRAND™ Fotografiske bakker i polypropylen
Artikelnummer. 10643782 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Højde (metrisk):
45 mm
70 mm
75 mm
120 mm
140 mm
160 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Højde (metrisk) unitSize
10643782 45 mm Hver
10706711 160 mm Hver
10499712 75 mm Hver
10558591 70 mm Hver
10409722 120 mm Hver
10079850 140 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10643782 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 156640
Forventet forsendelse: 18-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Hvide stabelbare polypropylen (PP) fotografiske bakker med ribbet bund, der forbedrer stabiliteten.
  • Hvide stabelbare polypropylen (PP) fotografiske bakker
  • Ribbet bund forbedrer stabiliteten, forstærket kant, let skrånende vægge
  • Autoklaverbar (121° C)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Hvid
Højde (metrisk) 45 mm
Type Fotografisk bakke
Inkluderer Ribbet bund, forstærket kant
Form Rektangulær, stabelbar
Autoklaverbar Autoklaverbar (121 °C)