Få mere at vide
BRAND™ Fotografiske bakker i polypropylen
Artikelnummer. 10409722 Shop alle Brand produkter
Højde (metrisk):
45 mm
70 mm
75 mm
120 mm
140 mm
160 mm
Unit Size:
Hver
Product Code. 10409722
Brand: BRAND™ 156646
Only null left
Add to basket
Add to basket
Hvide stabelbare polypropylen (PP) fotografiske bakker med ribbet bund, der forbedrer stabiliteten.
  • Hvide stabelbare polypropylen (PP) fotografiske bakker
  • Ribbet bund forbedrer stabiliteten, forstærket kant, let skrånende vægge
  • Autoklaverbar (121° C)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Dimensioner (L x B x H) 510 x 410 x 120 mm
Farve Hvid
Højde (metrisk) 120 mm
Længde (metrisk) 510 mm
Materiale Polypropylen
Type Fotografisk bakke
Bredde (metrisk) 410 mm
Inkluderer Ribbet bund, forstærket kant
Form Rektangulær