Få mere at vide
Eppendorf™ PCR rør - Singler og Strips
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-8003117 Shop alle Eppendorf produkter
Lukketype:
Flad Strip Cap
Hængslet hætte
Ikke inkluderet
Kuppelformet Strip Cap
Format:
8-rørs strimler
Enkelt rør
Hurtige PCR-rørstrips
Renhed eller kvalitetsklasse:
PCR Clean (ikke-steril)
Retsmedicinsk DNA-grad
Volumen (metrisk):
0,1 ml
0,2 ml
0,5 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 120
Pakke med 500
Artikelnummer. 15645367
Brand: Eppendorf™ 0030124707
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Eppendorf PCR-rør sikrer ensartet varmefordeling til prøven for optimal PCR-ydelse. Det brugervenlige design giver mulighed for nem åbning og giver en sikker tætning for at forhindre fordampning.
Sørg for effektiv og homogen varmeoverførsel med disse tyndvæggede polypropylenrør. Eppendorf™ Polypropylen PCR rør er nemme at åbne, men giver tæt forsegling for at forhindre fordampning i PCR.
  • Designet sikrer en lufttæt forsegling for at forhindre forurening og fordampning.
  • Tynde polypropylenvægge sikrer effektiv og homogen varmeoverførsel eller hurtige og højkvalitets PCR-resultater.
  • 8 reaktionsrør i strimmelformat– ideel til små prøvevolumener. Kan nemt tilpasses til automatisering.
  • Strips kan forsegles ved hjælp af flade eller kuppelformede strimmellåg.
  • PCR Clean: Certificeret fri for humant DNA, DNase, RNase og PCR-hæmmere).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klar
Volumen (metrisk) 0,2 ml
Mængde 500 Pk. (10 poser af 50)
Til brug med (udstyr) Med alle termiske cyklere med 0,2 ml blokformat
Sterilitet Ikke steril
Materiale Polypropylen
Renhed eller kvalitetsklasse Retsmedicinsk DNA-grad
Lukketype Hængslet hætte
Autoklaverbar Autoklaverbar
Format Enkelt rør
Produkttype PCR rør