Få mere at vide
Eppendorf™ PCR rør - Singler og Strips
Shop alle Eppendorf produkter
Lukketype:
Flad Strip Cap
Hængslet hætte
Ikke inkluderet
Kuppelformet Strip Cap
Format:
8-rørs strimler
Enkelt rør
Hurtige PCR-rørstrips
Renhed eller kvalitetsklasse:
PCR Clean (ikke-steril)
Retsmedicinsk DNA-grad
Volumen (metrisk):
0,1 ml
0,2 ml
0,5 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 120
Pakke med 500
Beskrivelse
Sørg for effektiv og homogen varmeoverførsel med disse tyndvæggede polypropylenrør. Eppendorf™ Polypropylen PCR rør er nemme at åbne, men giver tæt forsegling for at forhindre fordampning i PCR.
- Designet sikrer en lufttæt forsegling for at forhindre forurening og fordampning.
- Tynde polypropylenvægge sikrer effektiv og homogen varmeoverførsel eller hurtige og højkvalitets PCR-resultater.
- 8 reaktionsrør i strimmelformat– ideel til små prøvevolumener. Kan nemt tilpasses til automatisering.
- Strips kan forsegles ved hjælp af flade eller kuppelformede strimmellåg.
- PCR Clean: Certificeret fri for humant DNA, DNase, RNase og PCR-hæmmere).
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen (metrisk) | 0,1 ml |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Renhed eller kvalitetsklasse | PCR Clean (ikke-steril) |
| Lukketype | Ikke inkluderet |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Lukning inkluderet | Nej |
| Format | Hurtige PCR-rørstrips |
| Produkttype | PCR rørstrip |