Få mere at vide
Eppendorf™ PCR rør - Singler og Strips Artikelnummer.: 15903992
Eppendorf™ PCR rør - Singler og Strips
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15903992 Shop alle Eppendorf produkter
Kuppelformet Strip Cap, Hurtige PCR-rørstrips, PCR Clean (ikke-steril), 0.1 mL, Pakke med 120
Lukketype:
Flad Strip Cap
Hængslet hætte
Ikke inkluderet
Kuppelformet Strip Cap
Format:
8-rørs strimler
Enkelt rør
Hurtige PCR-rørstrips
Renhed eller kvalitetsklasse:
PCR Clean (ikke-steril)
Retsmedicinsk DNA-grad
Volumen (metrisk):
0.1 mL
0.2 mL
0.5 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 120
Pakke med 500
Artikelnummer. 15903992
Brand: Eppendorf™ 0030124928
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Eppendorf PCR-rør sikrer ensartet varmefordeling til prøven for optimal PCR-ydelse. Det brugervenlige design giver mulighed for nem åbning og giver en sikker tætning for at forhindre fordampning.
Sørg for effektiv og homogen varmeoverførsel med disse tyndvæggede polypropylenrør. Eppendorf™ Polypropylen PCR rør er nemme at åbne, men giver tæt forsegling for at forhindre fordampning i PCR.
  • Designet sikrer en lufttæt forsegling for at forhindre forurening og fordampning.
  • Tynde polypropylenvægge sikrer effektiv og homogen varmeoverførsel eller hurtige og højkvalitets PCR-resultater.
  • 8 reaktionsrør i strimmelformat– ideel til små prøvevolumener. Kan nemt tilpasses til automatisering.
  • Strips kan forsegles ved hjælp af flade eller kuppelformede strimmellåg.
  • PCR Clean: Certificeret fri for humant DNA, DNase, RNase og PCR-hæmmere).
Greener Choice-anprisninger
  • undefined
    • Non-Toxic
    • Ozone-Safe or Safe for the Ozone Layer
    • Free-of a substance that causes environmental harm
    • Renewable Energy
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen (metrisk) 0.1 mL
Sterilitet Ikke steril
Materiale Polypropylen
Renhed eller kvalitetsklasse PCR Clean (ikke-steril)
Lukketype Kuppelformet Strip Cap
Autoklaverbar Autoklaverbar
Lukning inkluderet Ja
Format Hurtige PCR-rørstrips
Produkttype PCR rørstrip
  • Eppendorf - Consumables
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Eppendorf - Consumables
    Korrektion af produktindhold
    Produkttitel
    Eppendorf™ PCR rør - Singler og Strips >