Få mere at vide
Eppendorf™ PCR rør - Singler og Strips
Artikelnummer. 15645367
Skift visning
Lukketype:
Flad Strip Cap
Hængslet hætte
Ikke inkluderet
Kuppelformet Strip Cap
Format:
8-rørs strimler
Enkelt rør
Hurtige PCR-rørstrips
Renhed eller kvalitetsklasse:
PCR Clean (ikke-steril)
Retsmedicinsk DNA-grad
Volumen (metrisk):
0,1 ml
0,2 ml
0,5 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 120
Pakke med 500
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Lukketype Format Renhed eller kvalitetsklasse Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
15645367 Hængslet hætte Enkelt rør Retsmedicinsk DNA-grad 0,2 ml Pakke med 500
10500082 Hængslet hætte Enkelt rør PCR Clean (ikke-steril) 0,2 ml Pakke med 1000
10401203 Hængslet hætte Enkelt rør PCR Clean (ikke-steril) 0,5 ml Pakke med 500
11843432 Ikke inkluderet 8-rørs strimler PCR Clean (ikke-steril) 0,1 ml Pakke med 120
10146704 Kuppelformet Strip Cap 8-rørs strimler PCR Clean (ikke-steril) 0,1 ml Pakke med 120
10167184 Flad Strip Cap 8-rørs strimler PCR Clean (ikke-steril) 0,1 ml Pakke med 120
15983982 Ikke inkluderet Hurtige PCR-rørstrips PCR Clean (ikke-steril) 0,1 ml Pakke med 120
15903992 Kuppelformet Strip Cap Hurtige PCR-rørstrips PCR Clean (ikke-steril) 0,1 ml Pakke med 120
15993982 Flad Strip Cap Hurtige PCR-rørstrips PCR Clean (ikke-steril) 0,1 ml Pakke med 120
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 15645367 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. 0030124707
På lager
Eppendorf PCR-rør sikrer ensartet varmefordeling til prøven for optimal PCR-ydelse. Det brugervenlige design giver mulighed for nem åbning og giver en sikker tætning for at forhindre fordampning.
Sørg for effektiv og homogen varmeoverførsel med disse tyndvæggede polypropylenrør. Eppendorf™ Polypropylen PCR rør er nemme at åbne, men giver tæt forsegling for at forhindre fordampning i PCR.
  • Designet sikrer en lufttæt forsegling for at forhindre forurening og fordampning.
  • Tynde polypropylenvægge sikrer effektiv og homogen varmeoverførsel eller hurtige og højkvalitets PCR-resultater.
  • 8 reaktionsrør i strimmelformat– ideel til små prøvevolumener. Kan nemt tilpasses til automatisering.
  • Strips kan forsegles ved hjælp af flade eller kuppelformede strimmellåg.
  • PCR Clean: Certificeret fri for humant DNA, DNase, RNase og PCR-hæmmere).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klar
Volumen (metrisk) 0,2 ml
Mængde 500 Pk. (10 poser af 50)
Til brug med (udstyr) Med alle termiske cyklere med 0,2 ml blokformat
Sterilitet Ikke steril
Materiale Polypropylen
Renhed eller kvalitetsklasse Retsmedicinsk DNA-grad
Lukketype Hængslet hætte
Autoklaverbar Autoklaverbar
Format Enkelt rør
Produkttype PCR rør