Beskrivelse
Sørg for effektiv og homogen varmeoverførsel med disse tyndvæggede polypropylenrør. Eppendorf™ Polypropylen PCR rør er nemme at åbne, men giver tæt forsegling for at forhindre fordampning i PCR.
- Designet sikrer en lufttæt forsegling for at forhindre forurening og fordampning.
- Tynde polypropylenvægge sikrer effektiv og homogen varmeoverførsel eller hurtige og højkvalitets PCR-resultater.
- 8 reaktionsrør i strimmelformat– ideel til små prøvevolumener. Kan nemt tilpasses til automatisering.
- Strips kan forsegles ved hjælp af flade eller kuppelformede strimmellåg.
- PCR Clean: Certificeret fri for humant DNA, DNase, RNase og PCR-hæmmere).
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Humant DNA, DNase, RNase, PCR-hæmmer-fri |
| Farve | Klar |
| Volumen (metrisk) | 0,2 ml |
| Mængde | 1000 Pk. |
| Lukningsmateriale | Polypropylene |
| Til brug med (udstyr) | PCR |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Materiale | Polypropylen |
| Renhed eller kvalitetsklasse | PCR Clean (ikke-steril) |
| Lukketype | Hængslet hætte |
| Show More |