Få mere at vide
Eppendorf™ PCR rør - Singler og Strips
GREENER_CHOICE
Eppendorf PCR-rør sikrer ensartet varmefordeling til prøven for optimal PCR-ydelse. Det brugervenlige design giver mulighed for nem åbning og giver en sikker tætning for at forhindre fordampning.
Brand:  Eppendorf™ 0030124812
1478.39 DKK valid until 2025-08-24
Use promo code "24117" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 10146704
  • 1556.20 DKK / Pakke med 120
Genomics Powerhouse
Brug rabatkode 24117 ved kassen
Se tilgængelige kampagner
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Sørg for effektiv og homogen varmeoverførsel med disse tyndvæggede polypropylenrør. Eppendorf™ Polypropylen PCR rør er nemme at åbne, men giver tæt forsegling for at forhindre fordampning i PCR.
  • Designet sikrer en lufttæt forsegling for at forhindre forurening og fordampning.
  • Tynde polypropylenvægge sikrer effektiv og homogen varmeoverførsel eller hurtige og højkvalitets PCR-resultater.
  • 8 reaktionsrør i strimmelformat– ideel til små prøvevolumener. Kan nemt tilpasses til automatisering.
  • Strips kan forsegles ved hjælp af flade eller kuppelformede strimmellåg.
  • PCR Clean: Certificeret fri for humant DNA, DNase, RNase og PCR-hæmmere).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
Humant DNA, DNase, RNase, PCR-hæmmer-fri
0.1 mL
0,1 mL termiske cyklerblokke til effektiv og homogen varmeoverførsel til prøven
Polypropylen
10,000 x g
Autoklaverbar
8-rørs strimler
Klarhed
120 Pk.
Ikke steril
PCR Clean (ikke-steril)
Kuppelformet Strip Cap
Ja
PCR-rør (8-rørs strimmel)
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Eppendorf™ PCR rør - Singler og Strips > Format: 8-rørs strimler, Sterilitet: PCR Clean (ikke-steril), Volumen: 0,1 mL, lukketype: Hvælvede hættestrip, inkluderet