Få mere at vide
Fisherbrand™ 96-brønds vendbare mikrorørstativer
Artikelnummer. p-8001036 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Blå, Grøn, Lilla, Gul, Orange
Grøn
Gul
Neutral
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve unitSize
11728174 Blå, Grøn, Lilla, Gul, Orange Pakke med 5
11738174 Neutral Pakke med 5
11978014 Gul Pakke med 5
11958014 Blå Pakke med 5
11968014 Grøn Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11728174
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Vend stativet for at opbevare en anden mikrorørstørrelse. 96-brønds vendbare mikrorørstativer inkluderer faner, der er lette at gribe fat i for sikker håndtering og opbevaring.
  • Fremstillet af polypropylen
  • Standard 8 x 12 array
  • Tapperne i hver ende af stativet klikker låget på plads
  • 0,5 mL brønde adskilt af indstøbte gitterlinjer, hvilket gør dem nemmere at se
  • Hævede ringe rundt om 1,5 til 2,0 ml brøndene gør rør lettere at fjerne
  • Autoklaverbar
Tekniske data
Lukning inkluderet Ja
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Blå, Grøn, Lilla, Gul, Orange
Holder Mikrorør (0,5 ml), Mikrocentrifugerør (1,5 til 2 ml)
Materiale Polypropylen
Stillinger 96/Side
Form Rektangulære, afrundede hjørner
Stabelbar Ja
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (udstyr) 1,5 til 2 mL og 0,5 mL Centrifugerør
Mængde 5 Pk.
Dimensioner (L x B x H) 246 x 121 x 50 mm
Længde (metrisk) 246 mm
Længde (engelsk) 9,7 tommer.
Bredde (engelsk) 4,8 tommer
Højde (engelsk) 2 tommer
Diameter (metrisk) Brønd 11 mm, 7.6 mm
Inkluderer Hævede Ringe, Låg
Produkttype 2-i-1 mikrocentrifugerørstativ
Hylder Ingen
Højde (metrisk) 50 mm
Array 8 x 12
Bredde (metrisk) 121 mm