Beskrivelse
Det vendbare 96-brønds rørstativ har letforståelige faner til håndtering og opbevaring af prøver. Rummer 96 brønde til 0,5 ml-rør på den ene side og 96 brønde til 1,5/2,0 ml-rør på den bageste side
- Nye, levende farver
- Forhøjede ringe omkring 1,5 til 2,0 ml brøndene gør det lettere at fjerne rør
- Støbte gitterlinjer 0,5 ml brønde adskilt af støbte gitterlinjer, hvilket gør dem lettere at se
Optimal funktion og identifikation
- Brønde arrangeret i standard 8 x 12 array
- Formede gitterledninger adskiller 0,5 ml brønde, hvilket gør dem lettere at se
- Forhøjede ringe omkring 1,5 ml/2,0 ml brøndene gør rør lettere at fjerne
- Alfanumerisk identifikation for hurtig lokalisering og hentning af rør
Sikker låg
- Gennemsigtigt låg klikkes på rack-faner for sikker og synlig opbevaring
- Rummeligt nok til at rumme de fleste skrue-top mikrocentrifugerør
- Stablelig, sparer værdifuld plads
Tekniske data
Tekniske data
| Lukning inkluderet | Ja |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Gul |
| Holder | Mikrorør (0,5 ml), Mikrocentrifugerør (1,5 til 2 ml) |
| Materiale | Polypropylen |
| Stillinger | 96/Side |
| Form | Rektangulære, afrundede hjørner |
| Stabelbar | Ja |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Til brug med (udstyr) | 1,5 til 2 mL og 0,5 mL Centrifugerør |
| Vis mere |