Få mere at vide
Fisherbrand™ Polypropylen 96-brønd PCR™ Rack
Artikelnummer. 11710344 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Blå, Grøn, Orange, Pink (Pink), Gul
Grøn
Neutral
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
11710344 Blå, Grøn, Orange, Pink (Pink), Gul Pakke med 5
11958074 Grøn Pakke med 5
11527593 Neutral Pakke med 5
11948074 Blå Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11710344
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Ideel til præ- eller post-PCR prøveudtagningsapplikationer. Polypropylen 96-brønd PCR™ Stativet indeholder 96 let identificerede rørbrønde. Det aftagelige hængslet ligger fladt, og stativet kan autoklaveres. Fremstillet af robust polypropylen.
Bruges med pre- eller post-PCR™ prøveudtagningsapplikationer. Fisherbrand™ Polypropylen 96-brønd PCR™ Stativet indeholder 96 let identificerede rørbrønde. Det aftagelige hængslet ligger fladt, og stativet kan autoklaveres. Fremstillet af robust polypropylen.
  • Robust polypropylen konstruktion i mange forskellige farver.
  • Plads til individuelle 0,2 ml rør eller strimler på 8 eller 12 rør.
  • Aftageligt hængslet låg ligger fladt.
  • Rørbrønde er let at identificere med prægede tal og bogstaver.
  • Autoklaverbar og stabelbar.
Tekniske data
Lukning inkluderet Ja
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Blå, Grøn, Orange, Pink (Pink), Gul
Holder PCR rør
Materiale Polypropylen
Stillinger 96
Form Rektangulær
Stabelbar Ja
Sterilitet Ikke steril
Dimensioner (L x B x H) 127 x 101 x 38 mm (5 x 4 x 1,5 tommer)
Længde (metrisk) 127 mm
Længde (engelsk) 5 tommer
Bredde (engelsk) 4 tommer
Højde (engelsk) 1,5 tommer
Dybde (metrisk) 130 mm
Diameter (metrisk) Brønd 5.2 mm
Inkluderer Aftageligt, hængslet låg
Produkttype PCR rørstativ
Hylder Ingen
Højde (metrisk) 38 mm
Array 8 x 12
Bredde (metrisk) 101 mm