Få mere at vide
Fisherbrand™ Polypropylen 96-brønd PCR™ Rack
Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Blå
Blå, Grøn, Orange, Pink (Pink), Gul
Grøn
Neutral
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Beskrivelse
Bruges med pre- eller post-PCR™ prøveudtagningsapplikationer. Fisherbrand™ Polypropylen 96-brønd PCR™ Stativet indeholder 96 let identificerede rørbrønde. Det aftagelige hængslet ligger fladt, og stativet kan autoklaveres. Fremstillet af robust polypropylen.
- Robust polypropylen konstruktion i mange forskellige farver.
- Plads til individuelle 0,2 ml rør eller strimler på 8 eller 12 rør.
- Aftageligt hængslet låg ligger fladt.
- Rørbrønde er let at identificere med prægede tal og bogstaver.
- Autoklaverbar og stabelbar.
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Inkluderer | Aftageligt, hængslet låg |
| Produkttype | PCR rørstativ |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Array | 8 x 12 |
| Farve | Neutral |
| Holder | PCR rør |
| Materiale | Polypropylen |
| Stillinger | 96 |
| Form | Rektangulær |
| Vis mere |