Få mere at vide
Fisherbrand™ Polypropylen PCR-stativ, vendbar
Artikelnummer. 11787265 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Holder:
PCR rør
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. Holder Pakningsstørrelse
11787265 PCR rør Pakke med 5
1 options
Artikelnummer. 11787265
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    522.00 DKK
    299.83 DKK / Pakke med 5
    Spare 222.17 DKK
    42% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Vend stativet for at få mikrorørsbrønde i forskellige størrelser. Polypropylen PCR™ Rack, Reversible inkluderer brønde til 0,2 mL, 0,5 mL og 1,5 mL rør. Det aftagelige hængslet passer på begge sider, og stativet er fuldt autoklaverbart. Fremstillet af robust polypropylen i mange forskellige farver.
Det ideelle rørstativ til PCR™ prøveudtagning og andre behov for opbevaring af rør.
  • Vendbart stativ har brønde til mikrorør på begge sider.
    • PCR-siden af stativet rummer 8 eller 12 x 0,2 ml rørstrimler eller 168 individuelle rør (brønddiameter: 5,5 mm).
    • Bagsiden rummer 40 x 0,5 ml rør (brønddiameter: 7,6 mm).
    • Begge sider af stativet har 12 brønde til 1,5 ml rør (brønddia: 11,4 mm).
  • Fremstillet af robust polypropylen i fem assorterede farver pr. pakke.
  • Aftageligt hængslet låg passer sikkert på begge sider.
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Diverse
Holder PCR rør
Materiale Polypropylen
Stillinger 1
Form Rektangulær
Stabelbar Ja
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (udstyr) 0,2 ml, 0,5 ml og 1,5 ml rør
Mængde 5 Pk.
Længde (engelsk) 8,1 tommer
Bredde (engelsk) 5,2''
Højde (engelsk) 2,1 tommer.
Vægt (engelsk) 2.2 lb.
Produkttype PCR-rørstativ
Hylder Ingen
Højde (metrisk) 5.3 cm
Bredde (metrisk) 13.2 cm