Få mere at vide
Cole-Parmer™ Polypropylen PCR forberedelsesstativ
Artikelnummer. 15275647 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Farve:
Diverse
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
15275647 Diverse Pakke med 5
1 options
Artikelnummer. 15275647 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 0673607
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    997.00 DKK
    857.90 DKK / Pakke med 5
    Spare 139.10 DKK
    13% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Perfekt til klargøring og opbevaring af 0,2 ml PCR-strimler og -rør til prøvebehandling. Cole-Parmer™ Polypropylen PCR Preparation Rack er konstrueret af gennemskinnelig polypropylen for at lette prøvevisning.
  • Kompakt design
  • Arrangeret i et 8 x 12 alfanumerisk gitter
  • Holder 96 rør oprejst og sikkert
  • Autoklaverbar
Tekniske data
Lukning inkluderet Ja
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Diverse
Materiale Polypropylen
Til brug med (applikation) Opbevaring af 0,2 ml PCR-strimler og -rør til prøvebehandling
nr. pr. pakke 5 Pakke
Mængde 5 Pakke
Dimensioner (L x B) 88.9 x 127mm
Dimensioner (L x B x H) 88.9 x 127 x 34.92mm
Længde (metrisk) 88.9 mm
Inkluderer Gennemskinnelig polypropylen betræk
Produkttype PCR-forberedelsesstativ
Højde (metrisk) 34.92 mm
Bredde (metrisk) 127 mm