Beskrivelse
- Fremstillet af kemisk resistent polypropylen
- Hygiejnisk design i ét stykke
- Samlet længde på 1200 mm
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Padle |
| Materiale | Polypropylen |
| Stil | Et stykke |
| Farve | Hvid |
| Til brug med (applikation) | Omrøring, skrabning, prøveudtagning |
| Længde (metrisk) | 1200 mm |
| Længde (metrisk) klinge | 290 mm |
| Bredde (metrisk) klinge | 133 mm |