Få mere at vide
Chemsplash Overtræksstøvler af polypropylen (PR ) Elastik med bindebånd
Artikelnummer. 30058360
Skift visning
Dimensioner (L x B x H):
41 x 46 x 28 cm
Artikelnummer. Dimensioner (L x B x H)
30058360 41 x 46 x 28 cm
1 options
Artikelnummer. 30058360 Leverandør Chemsplash Leverandørnr. 2785.400.999
Forventet forsendelse: 22-07-2027
Overstøvle af polypropylen, 50 gsm materiale med overlocksømme og 2 bindebånd af polypropylen.
40GSM polypropylen overstøvle
  • 40GSM polypropylen materiale
  • 2 polypropylen bindebånd
  • Overlock sømme
  • 41 x 46 x 28 cm
  • 10 par/polypose, 250 par/ctn
  • PFAS fri
Beskrivelse: Overstøvlen i polypropylen er lavet af 40GSM polypropylenmateriale, hvilket giver styrke og holdbarhed. Den har overlock-sømme for øget pålidelighed og to polypropylen-bånd til sikker fastgørelse. Størrelsen på overstøvlen er 41 x 46 x 28 cm, og den er pakket med 10 par pr. polybag og 250 par pr. karton. Dette produkt er PFAS-frit, hvilket sikrer sikkerhed og overholdelse af industristandarder.
Tekniske data
Størrelse Universel
Materiale Polypropylen
Latex fri Ja
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Sterilitet Ikke steril
Lukketype Elastisk ankel
Sål Type Almindelig
Dimensioner (L x B x H) 41 x 46 x 28 cm
Vægt (metrisk) 40 gsm
Modstand Smuds
Produkttype Støvleovertræk